Cyanursäure
Lieferant: Lovibond
511370BT 511371BT
LOVI511370BTEA 25.8 EUR
LOVI511370BT LOVI511371BT
Cyanursäure
Cyanursäure
Formel: C₃H₃N₃O₃
Dichte: 2,5 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00082990
CAS-Nummer: 108-80-5
EINECS: 203-618-0
Merck Index: 13,02728