Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex)-Lösung N1 Indikator
Lieferant: Lovibond
56L017165
LOVI56L017165EA 24.9 EUR
LOVI56L017165
Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex)-Lösung N1 Indikator
Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex)
Formel: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
MDL: MFCD00036428
CAS-Nummer: 14634-91-4