Faecal containers with screw cap
Lieferant: LP ITALIANA
109247 109447 109147 109148 109048 109047 109448 109248
LPIT109247EA 276 EUR
LPIT109247 LPIT109447 LPIT109147 LPIT109148 LPIT109048 LPIT109047 LPIT109448 LPIT109248
Faecal containers with screw cap
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Stuhlprobensammlung
Containers made of PP, translucent.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Easy to clean
With or without spoon and label.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable