Ammoniumsulfat ≥99,5%, Proteomik-Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Diammoniumsulfat, di-Ammoniumsulfat
M105-1KGEA 110 EUR
M105-1KG
Ammoniumsulfat ≥99,5%, Proteomik-Qualität
Ammoniumsulfat
Für die Ausfällung oder Fraktionierung von Proteinen oder Aufreinigung von Antikörpern. Geeignet für die kristallografische Analyse von Nukleinsäuren und Proteinen.
Formel: (NH₄)₂SO₄
Molecular Weight: 132.14 g/mol
Schmelzpunkt: 336…339 °C
Dichte: 1.78 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003391
CAS-Nummer: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Arsenic < 0,0001%
Chlorid < 0,0005 %
DNase Keine nachgewiesen
Schwermetalle (als Pb) < 0,0002 %
Insolubles < 0,005 %
Eisen < 0,0005 %
Magnesium Test Entspricht
pH (5%, Wasser)@25°C 5,0 - 6,0
Phosphate < 0,0002 %
Proteasen Keine
Reinheit (trockene Basis) > 99,5 %
Glührückstand < 0,005 %
RNase Keine nachgewiesen
Selenium ≤ 0,0005 %