TRIS HCl (Tris(hydroxymethyl)aminomethan Hydrochlorid) ≥99,5%, Proteomik-Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Tris(hydroxymethyl)methylamin Hydrochlorid, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diolhydrochlorid, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol HCl, Tris(hydroxymethyl)methylammoniumchlorid, TRIS HCl, THAM HCl, Trometamol Hydrochlorid
M108-1KGEA
243
EUR
M108-1KG
TRIS HCl (Tris(hydroxymethyl)aminomethan Hydrochlorid) ≥99,5%, Proteomik-Qualität
TRIS HCl (Tris(hydroxymethyl)aminomethan Hydrochlorid)
Formel:
NH₂C(CH₂OH)₃·HCl Molecular Weight: 157,6 g/mol Schmelzpunkt: 150…152 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012590 CAS-Nummer: 1185-53-1 EINECS: 214-684-5 Merck Index: 12,09902 |
Spezifikation Testergebnisse
Kalzium | < 0,0001% |
Kupfer | < 0,0001 % |
DNasen | Keine nachgewiesen |
Elektrophorese | Entspricht |
Unlösliche Bestandteile | < 0,001 % |
Eisen | < 0,001 % |
Blei | < 0,0001 % |
Magnesium | < 0,0001 % |
Mangan | < 0,0001 % |
pH (0.1M, Wasser)@25°C | 4,2 - 4,9 |
Proteasen | Keine nachgewiesen |
Reinheit | > 99,5 |
RNasen | Keine nachgewiesen |
Zink | ≤ 0,0001% |