Guanidiniumchlorid ≥99,5%, Proteomik-Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
M110-500GEA 303 EUR
M110-500G
Guanidiniumchlorid ≥99,5%, Proteomik-Qualität
Guanidiniumchlorid
Geeignet für die Aufreinigung von Nukleinsäuren oder Polypeptiden aus Zellen und Inhibitor sowohl für RNase als auch Protease-Aktivität.
Formel: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Schmelzpunkt: 185 °C
Dichte: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013026
CAS-Nummer: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Abs.@230nm (6M, Wasser) < 0,15
Abs.@260nm (6M, Wasser) < 0,03
Arsen < 0,0005 %
DNasen Keine nachgewiesen
Eisen < 0,0005 %
Blei < 0,0005 %
Schmelzpunkt 181 - 187°C
Proteasen Keine nachgewiesen
Reinheit > 99,5 %
RNasen Keine
Löslichkeit (6M, Wasser) Entspricht