Natriumdodecylsulfat (SDS) 100 g/l in wässriger Lösung, Proteomik-Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
M111-100MLEA 210 EUR
M111-100ML
Natriumdodecylsulfat (SDS) 100 g/l in wässriger Lösung, Proteomik-Qualität
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Starkes Detergenz gebraucht in Lysepuffer zur vollständigen Zersetzung von Membranen und Denaturierung von Proteinen.
  • High purity and protease-free
  • Suitable for most biological applications
  • Used in denaturing gel electrophoresis
Formel: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Dichte: 1…1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036175
CAS-Nummer: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
DNase
Protease
RNase