Guanidiniumchlorid 8 mol/l aqueous solution, Biotechnology Grade
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Carbamidin Hydrochlorid, Guanidin-Chlorid, Guanidinhydrochlorid, Aminomethanamidin Hydrochlorid, Aminomethansäureamidiniumchlorid
M113-4LEA 2140 EUR
M113-4L
Guanidiniumchlorid 8 mol/l aqueous solution, Biotechnology Grade
Guanidiniumchlorid
Konzentrierte Lösung, hergestellt aus Pulver Biotechnology Grade für den bequemen Einsatz bei der Nukleinsäure- und Proteinaufreinigung
Formel: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Molecular Weight: 95.53 g/mol
Schmelzpunkt: 185
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013026
CAS-Nummer: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Proteasen Keine nachgewiesen