TRIS-Glycin-Puffer, Proteomics grade
Lieferant: VWR Chemicals
M115-40LEA
387
EUR
M115-40L
TRIS-Glycin-Puffer, Proteomics grade
Puffer
Elektrophorese-Puffer
Transferpuffer
Ein vorgemsichtes TRIS-Glycin Pulver für die Vorbereitung von Laemmli SDS-Page Laufpuffer. Die 40 L Verpackung ist ausreichend für 40 L einer 1 X Tris-Glycin Lösung (0,025 M Tris und 0,192 M Glycin). Jeder Ready-Pack bereitet 1 Liter eines 10 X Konzentrates.