D(+)-Saccharose ≥99,9%, Proteomik-Qualität DNAse-, RNAse-frei

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Haushaltszucker, D(+)-Sucrose, Rübenzucker, Rohrzucker, 2-β-D-Fructofuranosyl-1-α-D-glucopyranosid, Sucrose, Kristallzucker

M117-1KGEA 109 EUR
M117-1KG M117-500G
D(+)-Saccharose ≥99,9%, Proteomik-Qualität DNAse-, RNAse-frei
D(+)-Saccharose
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁
Molecular Weight: 342.3 g/mol
Schmelzpunkt: 169…170 °C
Dichte: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006626
CAS-Nummer: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Chlorid < 0,005%
DNasen Keine nachgewiesen
Glukose ≤ 0,1 %
Schwermetalle (als Pb) ≤ 0,0005 %
Aussehen Feine, weiße Kristalle
Unlösliche Bestandteile ≤ 0,005 %
Invertzucker ≤ 0,1 %
Eisen < 0,0005 %
Trocknungsverlust < 0,03 %
Proteasen Keine
Reinheit > 99,9 %
RNasen Keine nachgewiesen
Löslichkeit (10%, Wasser) Entspricht
Spezifische Rotation 66,3°-66,8°
Sulfat 0.005%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR