Harnstoff ≥99,5%, Proteomik-Qualität

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Urea, Aminoameisensäureamid, Carbamid, Carbonyldiamid

M123-1KGEA 234 EUR
M123-1KG M123-500G
Harnstoff ≥99,5%, Proteomik-Qualität
Harnstoff

Häufig genutzt um Nukleinsäuren für die Elektrophorese zu denaturieren und um sekundäre und tertiäre Strukturen von Proteinen zu untersuchen.

Formel: NH₂CONH₂
Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 132,7 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008022
CAS-Nummer: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
REACH: 01-2119463277-33
Merck Index: 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Abs.@280nm (5M, Wasser) < 0,05
Biuret Test Entspricht
Chlorid ≤ 0,0005 %
Cyanat ≤ 0,002 %
DNasen Keine nachgewiesen
Schwermetalle (als Pb) ≤ 0,0005 %
Unlösliche Bestandteile < 0,005 %
Eisen ≤ 0,0001 %
Schmelzpunkt 132 - 135°C
Proteasen Keine
Reinheit ≥ 99,5 %
RNasen Keine nachgewiesen
Löslichkeit (5M, Wasser) Entspricht


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR