Natriumthiosulfat Pentahydrat ≥99%, Proteomik-Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Fixiersalz
M132-500GEA 145 EUR
M132-500G
Natriumthiosulfat Pentahydrat ≥99%, Proteomik-Qualität
Natriumthiosulfat Pentahydrat
Formel: Na₂S₂O₃.5H₂O
Molecular Weight: 248,19 g/mol
Schmelzpunkt: 49 °C
Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149186
CAS-Nummer: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
ADR: ,
Merck Index: 12,08844
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Unlösliche Bestandteile < 0,005%
pH (5%, Wasser)@25°C 6 - 8,4
Proteasen none detected
Reinheit > 99 %
Sulfat & Sulfit < 0,1 %
Sulfid < 0,0001 %