Imidazol ≥99%, Proteomik-Qualität

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: 1,3-Diaza-2,4-cyclopentadien, Glyoxalamin, 1H-Imidazol, Glyoxalin

M136-100GEA 615 EUR
M136-100G
Imidazol ≥99%, Proteomik-Qualität
Imidazol
Formel: C₃H₄N₂
Molecular Weight: 68,08 g/mol
Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 89…90 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 135 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005183
CAS-Nummer: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 3263
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

DNasen Keine nachgewiesen
Aussehen Weißer bis hellgelber Feststoff
Unlösliche Bestandteile ≤ 0,1 %
Schmelzpunkt 88 - 92°C
pH (5%, Wasser)@25°C 9,5 - 10,5
Proteasen Keine nachgewiesen
Reinheit ≥ 99 %
RNasen Keine nachgewiesen
Löslichkeit (20%, Wasser) Entspricht

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR