TRITON™ X-114 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether), Proteomik-Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
M144-1LEA
104
EUR
M144-1L
TRITON™ X-114 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether), Proteomik-Qualität
TRITON™ X-114 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Nichtionisches Detergenz, welches hydrophile Proteine von hydrophonen Transmembranproteinen separiert, ohne die biologische Funktion zu verändern.
- High purity and protease-free
- Suitable for most biological applications
These detergents have uncharged hydrophilic groups and are gentle, non-denaturing detergents ideal for studying the conformation and function of proteins, because they keep secondary and tertiary structure intact.
Siedepunkt:
Dichte: 1,055 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00128254 CAS-Nummer: 9036-19-5 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Kristallisationspunkt (1 %, Wasser) | 22 - 28 °C |
Farbe (APHA) | < 100 |
Brechungsindex | 1,48 - 1,50 |