Toluol-α-sulfonylfluorid ≥99,0%, Proteomik-Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
PMSF, Phenylmethylsulfonylfluorid, Phenylmethansulfonylfluorid, Phenylmethansulfonsäurefluorid, α-Toluolsulfonylfluorid, α-Toluolsulfonsäurefluorid
M145-25GEA
198
EUR
M145-25G
Toluol-α-sulfonylfluorid ≥99,0%, Proteomik-Qualität
Toluol-α-sulfonylfluorid
Ein irreversibler Inhibitor von Serinprotease von Trypsin,Chymotrypsin, Kallikrein, Subtilisin und Thrombin. Blockiert ebenso den Cysteinprotease Papain.
Formel:
C₇H₇FO₂S Molecular Weight: 174,2 g/mol Siedepunkt: 80…85 °C (0,3 Torr) Schmelzpunkt: 91…92 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007424 CAS-Nummer: 329-98-6 EINECS: 206-350-2 UN: 2923 ADR: 8 (6.1),III |
Spezifikation Testergebnisse
Identification | entspricht |
Schmelzpunkt | 91 - 95 °C |
Reinheit | 99.0 % |
Löslichkeit (5 %, EtOH) | entspricht |
TLC | ONE SPOT |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...