Tween® 20 (Polysorbat), Proteomik-Qualität

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Polyoxyethylene sorbitan monolaurate

M147-1LEA 73.3 EUR
M147-1L
Tween® 20 (Polysorbat), Proteomik-Qualität
Tween® 20 (Polysorbat)

Nichtionisches Detergenz, welches hydrophile Proteine von hydrophonen Transmembranproteinen separiert, ohne die biologische Funktion zu verändern.


  • High purity and protease-free
  • Suitable for most biological applications


Non-ionic detergents have uncharged hydrophilic groups and are gentle, non-denaturing detergents ideal for studying the conformation and function of proteins, because they keep secondary and tertiary structure intact.

Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Molecular Weight: 1227,53 g/mol
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 149 °C (closed cup)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00165986
CAS-Nummer: 9005-64-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Arsen <0,0003 %
DNase nicht nachweisbar
Schwermetalle <0,001 %
Hydroxylzahl 96 - 108
Identität entspricht
Wassergehalt (KF) <3,0 %
Protease nicht nachweisbar
Glührückstand ≤0,25 %
RNase nicht nachweisbar

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR