Methanol absolut Aceton frei
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Hydroxymethan, Methylalkohol, Holzalkohol
M1775-1GA
M1775-1GAEA 144.99 EUR
M1775-1GA
Methanol absolut Aceton frei
Methanol
Formel: CH₃OH
Molecular Weight: 32.04 g/mol
Siedepunkt: 64…65 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0.79 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 11 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Vapor Pressure 410 mmHg ( 50 °C)
Appearance complying
Autoignition Temperature 725 °F
Refractive Index n20/D 1.329 (lit.)
Explosion Limit 36 %