AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid) ≥98%, Proteomik-Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: 4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonyl fluoride hydrochloride, AEBSF hydrochloride
M182-500MGEA 0 EUR
M182-500MG
AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid) ≥98%, Proteomik-Qualität
AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid)
Formel: C₈H₁₁ClFNO₂S
Molecular Weight: 239,69 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00132962
CAS-Nummer: 30827-99-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Protease NONE
Purity (Titration) 98 %
Solubility (0.02%, Water) PASS