Iodacetamid 98, Proteomics grade
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Iodessigsäureamid
M216-30GEA 235 EUR
M216-30G
Iodacetamid 98, Proteomics grade
Iodacetamid
Formel: ICH₂CONH₂
Molecular Weight: 184.96 g/mol
Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 91…94 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008028
CAS-Nummer: 144-48-9
EINECS: 205-630-1
UN: 2928
ADR: 6.1 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Trocknungsverlust < 1%
Schmelzpunkt 90 - 95°C
Proteasen Keine nachgewiesen
Reinheit > 98 %