Tween® 20 (Polysorbat) 10% in wässriger Lösung, Proteomik-Qualität peroxidfrei

Lieferant: VWR Chemicals

M228-10ML-5PKEA 214 EUR
M228-10ML-5PK
Tween® 20 (Polysorbat) 10% in wässriger Lösung, Proteomik-Qualität peroxidfrei
Tween® 20 (Polysorbat)

Contains 5×10 ml vials of 10% solution.


  • Optimised for isolating proteins and sample preparation
  • Contains < 1ug of peroxide per ml
  • Convenient concentrations pre-measured in ampoules
  • Long-term stability


Lieferumfang: Enthält 5*10 ml Vials einer 10% igen Lösung.

Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00165986
CAS-Nummer: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

DNase nicht nachweisbar
Schwermetalle 0,001 %
Identität entspricht
Milliflex (SDA) nicht nachweisbar
Milliflex (TSA) nicht nachweisbar
Peroxid 1,0 µmol/ml
Protease nicht nachweisbar
Glührückstand 0,25 %
RNase nicht nachweisbar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR