TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether) 10% in wässriger Lösung, Proteomik-Qualität peroxidfrei
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
M236-10ML-5PKEA 259 EUR
M236-10ML-5PK
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether) 10% in wässriger Lösung, Proteomik-Qualität peroxidfrei
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
High purity Pro-Pure™ grade detergents are carefully packed under inert gas, making them extremely stable.
  • Optimised for isolating proteins and sample preparation
  • Contains <1 ug/ml of peroxide
  • Convenient concentrations pre-measured in ampoules
  • Long-term stability
Lieferumfang: Enthält 5*10 ml Vials einer 10% igen Lösung.
Siedepunkt: ~100 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00132505
CAS-Nummer: 9002-93-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Colour (APHA) ≤100
Peroxides-free Pass/fail
pH (50%, Water, 25° C) 6,0 - 8,0
Protease- free Pass/fail