Magnesiumsulfat, wasserfrei ≥99,5%, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
M7506-500G
M7506-500GEA 130.51 EUR
M7506-500G
Magnesiumsulfat, wasserfrei ≥99,5%, Reagenzqualität
Magnesium sulphate
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: MgSO₄
Molecular Weight: 120,37 g/mol
Schmelzpunkt: 1,130 °C (Zers.)
Dichte: 2,7 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011110
CAS-Nummer: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated to the dried substance) Min. 99.5 %
Loss on drying (105°C) Max. 2 %
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying