Malachitgrün-Oxalat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Gefahr
Synonyme: 4,4'-Di(dimethylamino)trityliumoxalat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M9015-100G M9015-25G
M9015-100GEA 272 EUR
M9015-100G M9015-25G
Malachitgrün-Oxalat, Sigma-Aldrich®
Malachitgrün-Oxalat
Formel: C₅₂H₅₄N₄O₁₂
Molecular Weight: 927.02 g/mol
Schmelzpunkt: ∼159 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011766
CAS-Nummer: 2437-29-8
EINECS: 219-441-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05722
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57a681278cee6e800833eed5b1933536362627b7&vid=701185d0bb9cdb0161fd8fef0638f51c2979498a&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7723ac34e7273345d2b069c0836679df388eaaf7&vid=ec3b640e950ddc753e47d460407fdd3277490d06&prid=web&clid=SAPDAM