Methylenblau ≥82% (Farbstoffgehalt), zertifiziert durch die Biological Stain Commission, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
Synonyme:
3,7-Bis(dimethylamino)phenothiaziniumchlorid, N,N,N′,N′-Tetramethylthioninchlorid, Methylthioniniumchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M9140-100G
M9140-25G
M9140-100G
M9140-25G
M9140-100GEA
284
EUR
M9140-100G
M9140-25G
SIALM9140-100G
SIALM9140-25G
Methylenblau ≥82% (Farbstoffgehalt), zertifiziert durch die Biological Stain Commission, Sigma-Aldrich®
Methylenblau
Formel:
C₁₆H₁₈ClN₃S Schmelzpunkt: 180 °C Dichte: 1,757 g/cm³ (22 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150008 CAS-Nummer: 61-73-4 EINECS: 200-515-2 Merck Index: 12,06137 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...