Methylenblau ≥82% (Farbstoffgehalt), zertifiziert durch die Biological Stain Commission, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Achtung

Synonyme: 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiaziniumchlorid, N,N,N′,N′-Tetramethylthioninchlorid, Methylthioniniumchlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

M9140-100G M9140-25G M9140-100G M9140-25G
M9140-100GEA 284 EUR
M9140-100G M9140-25G SIALM9140-100G SIALM9140-25G
Methylenblau ≥82% (Farbstoffgehalt), zertifiziert durch die Biological Stain Commission, Sigma-Aldrich®
Methylenblau
Formel: C₁₆H₁₈ClN₃S
Schmelzpunkt: 180 °C
Dichte: 1,757 g/cm³ (22 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150008
CAS-Nummer: 61-73-4
EINECS: 200-515-2
Merck Index: 12,06137
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35017596fb0e86cf2655162ff7484bd23f024fd2&vid=473fa74160fa88b754101b22669323bc131effca&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR