Stopfen, PE
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
702807
MANA702807EA 5.5 EUR
MANA702807
Stopfen, PE
Stopfen PE/LDPE/HDPE-Stopfen
PE-Stopfen für Flachbodengläser, mit Diaphragma zur sicheren Penetration der Nadel.
  • Einfache, schnell zu verschließende Flaschen- und Verschlusskombination