CHROMABOND Sulen SiOH BIGpack Volumen: 6 mL, Fllmenge: 500 mg Material: PP, mit PE-Filterelementen verpackt in 5 Beutel 50 St. Packung 250 St. 1 * 250 ST
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
CHROMABOND Sulen SiOH BIGpack Volumen: 6 mL, Fllmenge: 500 mg Material: PP, mit PE-Filterelementen verpackt in 5 Beutel 50 St. Packung 250 St. 1 * 250 ST