CHROMABOND Sulen XTR BIGpack (250 St.) Volumen: 70 mL, Fllmenge: 14500 mg Material: PP, mit PE-Filterelementen verpackt in 50 Alu minium-Beuteln 5 St. Packung 250 St. 1 * 250 ST
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
CHROMABOND Sulen XTR BIGpack (250 St.) Volumen: 70 mL, Fllmenge: 14500 mg Material: PP, mit PE-Filterelementen verpackt in 50 Alu minium-Beuteln 5 St. Packung 250 St. 1 * 250 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.