Zubehör für LLE-Säulen, CHROMABOND® XTR
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
730508
MANA730508EA 905 EUR
MANA730508
Zubehör für LLE-Säulen, CHROMABOND® XTR
Chromatographiesäulen
Für die Flüssig-Flüssig-Extraktion (LLE) mit CHROMABOND® XTR-Säulen wird ein variabler Polypropylen-Rack empfohlen.
  • Zur Anwendung von bis zu 24 Säulen
  • Strömung durch Schwerkraft (kein Vakuum)