tri-Natriumcitrat Dihydrat

Lieferant: MACHEREY-NAGEL

814029
MANA814029EA 27.4 EUR
MANA814029
tri-Natriumcitrat Dihydrat
tri-Natriumcitrat Dihydrat
Formel: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Schmelzpunkt: 150 °C
Dichte: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150031
CAS-Nummer: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR