Zellulose MN 2100 Adsorbens für Säulenchromatographie
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
815060.1 815060.5
MANA815060.1EA 50.7 EUR
MANA815060.1 MANA815060.5
Zellulose MN 2100 Adsorbens für Säulenchromatographie
Zellulose
Native fibrous cellulose, purified grade (washed with different eluents) with average degree of polymerization 620–680.
  • For separation of hydrophilic substances
  • Fiber length (85%): 20 to 75 μm
  • Specific surface according to Blaine ~5500 cm²/g
Formel: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
Schmelzpunkt: 260…270 °C
Dichte: 1,27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081512
CAS-Nummer: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 13,01977
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Residue on Ignition <10000 ppm
Fe <2 ppm
Cu <1 ppm
P <2 ppm
Dichloromethane Extract <0.15%