Celite® 545, Filterhilfsmittel

Lieferant: MACHEREY-NAGEL
Achtung

Synonyme: Kieselgur, behandelt (calciniert), Diatomeenerde, behandelt (calciniert)

815560.1 815560.5
MANA815560.1EA 33.4 EUR
MANA815560.1 MANA815560.5
Celite® 545, Filterhilfsmittel
Celite® 545, Filterhilfsmittel
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60.08 g/mol
MDL: MFCD00132803
CAS-Nummer: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR