Magnesiumsilikat für die Chromatographie

Lieferant: MACHEREY-NAGEL

815710.5
MANA815710.5EA 975 EUR
MANA815710.5
Magnesiumsilikat für die Chromatographie
Magnesiumsilikat
Formel: MgO₃Si
MDL: MFCD00078249
CAS-Nummer: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR