Testpapier, qualitativ, Peroxtesmo KO
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
90606
MANA90606EA 102 EUR
MANA90606
Testpapier, qualitativ, Peroxtesmo KO
Umwelt-Prüfkits
Dieses Testpapier ermöglicht den schnellen und einfachen Nachweis von Peroxidase in Lebensmitteln. Es wird in der Lebensmittelindustrie verwendet, um die Qualität von Konserven zu bewerten.
  • Farbumschlag: Weiß nach blau-grün
Zum Nachweis bringt man einen Tropfen der zu prüfenden Flüssigkeit auf das Testpapier oder presst eine frische Schnittfläche gegen das Testpapier. Innerhalb von zwei Minuten zeigt sich bei Vorliegen von Peroxidase eine blaue Verfärbung.
Verpackung: Packung mit 100 Testpapieren (15×15 mm).