Testpapier, qualitativ, Watesmo
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
90609
MANA90609EA
45.8
EUR
MANA90609
Testpapier, qualitativ, Watesmo
Umwelt-Prüfkits
Das Testpapier dient zum schnellen und einfachen Nachweis von Wasser und Wasserdampf.
- Farbumschlag: Hellblau nach dunkelblau
Bei Berührung mit Wasser ändert das Papier seine Farbe von Hellblau nach Tiefblau. Die Farbreaktion ist irreversibel. So kann auch nach Verdunsten des Wassers die Wassereinwirkung sicher nachgewiesen werden.
Verpackung: Rolle mit einer Länge von 5 m und einer Breite von 10 mm.