Testpapier, Chlor
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
90709
MANA90709EA 12.7 EUR
MANA90709
Testpapier, Chlor
Umwelt-Prüfkits
Das weiße Testpapier färbt sich beim Vorkommen von Cl₂ dunkelblau. Der Test eignet sich besonders für Desinfektionsmittellösungen im hohen Konzentrationsbereich, die zum Beispiel in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und Tierzuchtbetrieben eingesetzt werden.
  • Langzeitstabil und vor äußeren Einflüssen geschützt dank Kunststoffgehäuse
  • Kein Zubehör notwendig - jederzeit einsatzbereit
  • Schnelle und einfache Bestimmung von Chlor
Farbreaktion: Weiß nach dunkelblau