Teststreifen Cyanursäure, Schwimmbad-Test
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
90710
MANA90710EA
13.4
EUR
MANA90710
Teststreifen Cyanursäure, Schwimmbad-Test
Umwelt-Prüfkits
Mit diesen Teststreifen kann die Wasserqualität in Schwimmbädern schnell und einfach bestimmt werden. Der Test liefert wertvolle Erkenntnisse über den Cyanursäuregehalt.
- Verlässliche Ergebnisse innerhalb von 30 Sekunden
- Einfach eintauchen, warten und anhand der mehrstufigen Farbskala ablesen
- Unmittelbar gebrauchsfertig
- Für die Analyse wird kein weiteres Zubehör benötigt
- Sichere Ergebnisse: Trockenmittel im Stopfen für optimalen Schutz der Streifen vor Feuchtigkeit
Teststäbchen in das Schwimmbadwasser eintauchen und 5 mal hin- und herschwenken.
Die Überwachung der Wasserqualität ermöglicht es, die Dosierung von Wasseraufbereitern rechtzeitig anzupassen. So bleibt der Pool immer schön sauber.