Testpapier, qualitativ, Kobalt
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
90728
MANA90728EA 33.4 EUR
MANA90728
Testpapier, qualitativ, Kobalt
Umwelt-Prüfkits
Dieses Testpapier ermöglicht den schnellen und einfachen Nachweis von Kobalt (Co²⁺). Zur zerstörungsfreien Werkstoffprüfung bringt man auf die fettfreie Metalloberfläche einen Tropfen Säurelösung (50 ml Wasserstoffperoxid 3 %, 7,5 ml o-Phosphorsäure 85 %, 5 ml Salzsäure 37 %) auf.
  • Farbumschlag: Weiß nach blau
Nach 30 bis 60 Sekunden saugt man die Flüssigkeit mit dem Testpapier auf. Bei Vorliegen von Kobald zeigt sicht eine blaue Verfärbung. Dabei richtet sich die Farbintensität nach der jeweiligen Konzentration. Mit diesem Verfahren lassen sich Kobaltgehalte >0,5% sicher nachweisen.
Nachweisgrenze: 25 mg/l Co2+
Lieferumfang: Packung mit 100 Streifen (20×70 mm).