Teststreifen, Curcuma-Papier für den qualitativen Nachweis von Boraten
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
90747
MANA90747EA 26.2 EUR
MANA90747
Teststreifen, Curcuma-Papier für den qualitativen Nachweis von Boraten
Umwelt-Prüfkits
Das Testpapier dient dem schnellen und einfachen Nachweis von Borsäure und Boraten. Das Papier ist mit Curcumin, dem gelben Farbstoff der Curcuma-Wurzelknollen (Gelbwurz, gelber Ingwer), imprägniert.
  • Farbumschlag: Gelb nach rot
Zur Durchführung des Nachweises taucht man das Testpapier in die salzsaure Untersuchungslösung ein (pH 1 bis 2) und lässt es anschließend trocknen.
Je nach Borat-Konzentration verfärbt sich das Papier orange bis rot. Anschließendes Eintauchen in konzentrierte Natronlauge führt zu einer grün-schwarzen Färbung. Ist kein Borat vorhanden, verfärbt sich das Testpapier mit Natronlauge braun-rot.
Verpackung: Packung mit 200 Streifen (20x70 mm).