Teststreifen, qualitativ, Fluorid
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
90750
MANA90750EA 45.8 EUR
MANA90750
Teststreifen, qualitativ, Fluorid
Umwelt-Prüfkits
Mit diesem Testpapier lassen sich Fluoridionen in salzsauren Lösungen schnell nachweisen.
  • Farbumschlag: Pink nach gelb-weiß
Es dient auch zum sicheren und schnellen Nachweis der gefährlichen Flusssäure, die z.B. in der Computerchipproduktion eingesetzt wird.
Nachweisgrenze: 20 mg/L F⁻
Verpackung: Packung mit 200 Streifen (20×70 mm).