Teststreifen, Kaliumiodidstärkepapier
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
Mit diesem Testpapier können stark oxidierende Substanzen wie Nitrit und freies Chlor schnell und einfach nachgewiesen werden. Kaliumiodidstärkepapier wird auch zur Kontrolle von Diazotierungen verwendet.
- Nitrit: Weiß nach blau-violett
- Chlor: Weiß nach blau-violett
Nitrit oder freies Chlor oxidieren Kaliumiodid zu elementarem Iod, welches mit Stärke einen blau-violetten Komplex bildet.
Der Nachweis kann durch Eintauchen des Kaliumiodidstärkepapiers oder durch Tüpfeln der Prüflösung auf das Papier durchgeführt werden. Um gasförmige Oxidationsmittel nachzuweisen, wird das Papier mit destilliertem Wasser angefeuchtet und ausgelegt.