Teststreifen, qualitativ, Sulfit
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
90763
MANA90763EA 45 EUR
MANA90763
Teststreifen, qualitativ, Sulfit
Umwelt-Prüfkits
Das Testpapier ermöglicht den schnellen und einfachen Nachweis von Sulfiten und gasförmigem Schwefeldioxid. Es wird in lebensmittelchemischen Laboren z. B. zum Nachweis von Sulfit in Fleischwaren eingesetzt.
  • Farbumschlag: Weiß nach pink-rot
Im medizinisch-diagnostischen Bereich eignet es sich zur Schnelldiagnose eines Sulfitoxidase-Mangels.
Verpackung: Packung mit 100 Streifen (20×70 mm).