Teststreifen, Glucose, QUANTOFIX®
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
91348
MANA91348EA 33.2 EUR
MANA91348
Teststreifen, Glucose, QUANTOFIX®
Umwelt-Prüfkits
QUANTOFIX® Teststäbchen erfüllen alle Anforderungen an einen modernen Schnelltest. Je nach Konzentration des Analyten in der Probe ändert sich die Farbe des Indikatorfeldes. Die Auswertung erfolgt meist visuell durch einen Vergleich der Reaktionsfarbe mit der mehrstufigen Farbskala. Die Teststäbchen sind für die einmalige Verwendung vorgesehen und müssen weder gewartet noch kalibriert werden.
  • Ergebnisse innerhalb von Sekunden: Einfach eintauchen, warten und anhand der mehrstufigen Farbskala ablesen
  • Unmittelbar gebrauchsfertig: Für die Analyse wird kein weiteres Zubehör benötigt
  • Sichere Ergebnisse: Trockenmittel im Stopfen für optimalen Schutz der Streifen vor Feuchtigkeit
Diese Teststreifen ermöglichen die schnelle und einfache Bestimmung von Glucose in Lösungen. Das einfache Eintauchen-und-Ablesen-Verfahren liefert in weniger als 30 Sekunden sichere Ergebnisse und setzt keinerlei Schulung voraus.
Glucose ist ein wichtiger Bestandteil von vielen Lebensmitteln und Getränken, weshalb die Bestimmung von Glucose in diesen Industrien von Bedeutung ist. Der Test eignet sich besonders für die Kartoffelindustrie, um schnell und einfach eine erste Qualitätskontrolle bei der Anlieferung durchzuführen. Zudem ist der Gehalt an Glucose in Kartoffeln ein wichtiges Kriterium zur Überprüfung der Qualität während der Lagerung, da sich der Glucosegehalt bei längerer Lagerung oder bei hohen Temperaturen erhöht, was zu einem Qualitätsverlust, Verfärbungen und einem unangenehmen Geschmack führt. Diese Teststreifen sind ideal, um Glucose in Lösungen oder in Gemüse schnell und genau zu bestimmen. Der Test kann auch mit dem QUANTOFIX® Relax ausgewertet werden.