Titrimetrische Schnelltests, Calcium, VISOCOLOR®
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
915010 915210 931012
MANA915010EA 57.2 EUR
MANA915010 MANA915210 MANA931012
Titrimetrische Schnelltests, Calcium, VISOCOLOR®
Umwelt-Prüfkits
Die VISOCOLOR® Testkits sind unterteilt in VISOCOLOR® alpha, ECO und HE. Jede Produktreihe bietet ihre spezifischen Stärken, um für jeden Benutzer und jede Anwendung einen maßgeschneiderten Test bereitzustellen.
  • Tragbar
  • Umweltfreundlich
  • Praktische Handhabung
  • Anwendungsorientierte Messbereiche
Calcium ist in der Natur in Gesteinen und im Wasser weit verbreitet. Calcium- und magnesiumhaltiges Wasser bereitet in der Industrie wie auch im Haushalt Probleme, da beim Kochen Calciumcarbonat als schädlicher Kesselstein ausfällt und Calciumionen die Schaumbildung von Seifen hemmen.
Lieferumfang:
Bestellen