NANOCOLOR®, Photometrisches Standard-Testkit für Kobalt
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
Photometrisches Testkit zur Bestimmung von Kobalt in Wasserproben.
Gebrauchsfertige Reagentien für bis zu 500 Bestimmungen
- Ausgezeichnete Empfindlichkeit und Genauigkeit aufgrund der Messungen in 50-mm-Küvetten
- Geringe Kosten pro Bestimmung
- Einfache Verdünnung für die Analyse von höheren Konzentrationen
Die Testkits werden in rechteckigen 10 oder 50-mm-Küvetten bewertet. Es ist auf den NANOCOLOR®-Photometern vorprogrammiert. Programmierdaten für andere Spektralphotometer sind verfügbar.
Sea water analysis: Yes
Hazardous material: Yes
Remark: Measuring range on NANOCOLOR VIS II
Sludge reagent set: No
Digestion set: Yes
NanOx Metal: Yes
NanOx N: No
Bestellinformation:
Lieferumfang: Remark: Measuring range on NANOCOLOR VIS II