NANOCOLOR® Photometrisches Standard-Testkit für Nickel
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
91862
MANA91862EA 104 EUR
MANA91862
NANOCOLOR® Photometrisches Standard-Testkit für Nickel
Umwelt-Prüfkits
Photometrisches Testkit zur Bestimmung von Nickel in Wasserproben.
  • Gebrauchsfertige Reagentien für bis zu 500 Bestimmungen
  • Ausgezeichnete Empfindlichkeit und Genauigkeit aufgrund der Messungen in 50-mm-Küvetten
  • Geringe Kosten pro Bestimmung
  • Einfache Verdünnung für die Analyse von höheren Konzentrationen
Die Testkits werden in rechteckigen 10 oder 50-mm-Küvetten bewertet. Es ist auf den NANOCOLOR®-Photometern vorprogrammiert. Programmierdaten für andere Spektralphotometer sind verfügbar.
Meerwasseranalyse: Ja
Gefährliches Material: Ja
Anmerkung: Messbereich auf NANOCOLOR VIS II
Sludge reagent set: Yes
Digestion set: Yes
NanOx Metal: Yes
NanOx N: No
Bestellinformation:
Lieferumfang: Robuste Box mit Reagentien für 250 Tests.