NANOCOLOR® Photometrisches Standard-Testkit für Nitrit
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
Photometrisches Testkit zur Bestimmung von Nitrit in Wasserproben.
Gebrauchsfertige Reagentien für bis zu 500 Bestimmungen
- Ausgezeichnete Empfindlichkeit und Genauigkeit aufgrund der Messungen in 50-mm-Küvetten
- Geringe Kosten pro Bestimmung
- Einfache Verdünnung für die Analyse von höheren Konzentrationen
Die Testkits werden in rechteckigen 10 oder 50-mm-Küvetten bewertet. Sie sind auf NANOCOLOR® Photometern vorprogrammiert und auch mit METTLER TOLEDO Easy VIS und Easy UV kompatibel. Programmierdaten für andere Spektralphotometer sind verfügbar.
Sea water analysis: Yes
Hazardous material: Yes
Remark: Measuring range on NANOCOLOR VIS II
Sea water analysis: No
Hazardous material: Yes
Remark: Measuring range on NANOCOLOR VIS II
Sludge reagent: No
Digestion: No
NanOx metal: No
NanOx: No
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Rugged box with reagents for 250 tests.