Spektralphotometer, NANOCOLOR® Advance
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
919750
MANA919750EA 3300 EUR
MANA919750
Spektralphotometer, NANOCOLOR® Advance
Spektrophotometer und Photometer UV/Vis-Spektralphotometer
Das NANOCOLOR® Advance vereint die Vorteile eines tragbaren Kompaktphotometers mit der hochpräzisen Messtechnik und Zuverlässigkeit eines Benchtop-Spektralphotometers.
  • Intuitive symbolbasierte Menüführung
  • Großes Spektrum an auswertbaren Testkits
  • Automatische Testerkennung über integrierten 2D-Barcode-Scanner
  • Automatische Erkennung störender Trübung (NTU-Check) für sichere Ergebnisse
  • Universeller Küvettenschacht für 10-, 20-, 50-mm-Küvetten sowie 16- und 24-mm-Reagenzgläser
  • Geprüfte Robustheit durch zertifizierte Verwendbarkeit im Freien
Umfassende Möglichkeiten der internen Qualitätskontrolle (IQC) – Einfache Dokumentation und Überwachung, integrierte Benutzerverwaltung für lückenlose Dokumentation und individuelle Anpassung. Komfortable Erstellung kundenspezifischer Sondermethoden. Robustes Design mit eingebautem Akku für maximale Mobilität ohne Einbußen bei Präzision und Komfort.
Einfacher Export zu PC, Datenverwaltungsprogrammen, Netzlaufwerken und Labor-Informations- und Management-Systeme (LIMS). Zukunftssichere Schnittstellenoptionen und unkomplizierte Datenübertragung auf Speichermedien.
Standards: GLP-konforme Datenspeicherung. Trübung nach ISO 7027.
Lieferumfang: Inklusive Schnellstartanleitung, Touchpen, Schutzhülle, Netzkabel, USB-Stick, Kalibrierküvette, Zertifikat und Reinigungstuch.