Urinteststreifen, Medi-Test
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
Aufgrund der hohen Resistenz gegenüber Störungen durch Ascorbinsäure erübrigt sich in den meisten Fällen eine Zweitbestimmung sensibler Parameter wie Blut oder Glukose.
- Benutzerfreundlich für schnelle Ergebnisse
- Kleine Urinmengen können überprüft werden
- Optimierte flexible Form der Streifen, um die Untersuchung sehr kleiner Urinmengen zu ermöglichen
Gerade im Bereich der Pädiatrie ein unverzichtbarer Vorteil.