Kolorimetrische Schnellteste, Nitrat, VISOCOLOR®
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
931041 931241 935065
MANA931041EA 54.2 EUR
MANA931041 MANA931241 MANA935065
Kolorimetrische Schnellteste, Nitrat, VISOCOLOR®
Umwelt-Prüfkits
Die VISOCOLOR® Testkits sind in VISOCOLOR® alpha, ECO und HE unterteilt. Dabei besitzt jede Produktlinie ihre eigenen Vorzüge, um einen maßgeschneiderten Test für jede Anwendung und jeden Anwender zu bieten.
  • Mobil
  • Umweltfreundlich
  • Einfache Handhabung
  • Anwendungsorientierte Messbereiche
Nitrate kommen in den meisten Grund- und Oberflächenwässern in Konzentrationen von bis zu 20 mg/l vor. Neben den rein geologischen Einflüssen ist auch mit Nitratzuflüssen aus der Landwirtschaft (Düngemittel) zu rechnen. Die VISOCOLOR® Testbestecke sind vorgesehen für den Nitrat-Nachweis in Oberflächen- und Trinkwasser und in industriellem Abwasser, das kein Übermaß an Störionen enthält.